Print…
Norharmane 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
129265000 129260025 129261000
ACRO129265000EA 164 EUR
ACRO129265000 ACRO129260025 ACRO129261000
Norharmane 98%
Norharmane
Fórmula: C₁₁H₈N₂
Ponto de Fusão: 199…201 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00004956
Número CAS: 244-63-3
EINECS: 205-959-0
Encomendar
Appearance White to yellow to light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 198 to 202 °C
Titration Tertiary base ≥97.5 %