Print…
Methyl benzenesulphonate 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
413991000 413990250
ACRO413991000EA 70.4 EUR
ACRO413991000 ACRO413990250
Methyl benzenesulphonate 99%
Methyl benzenesulphonate
Fórmula: C₇H₈O₃S
Ponto de ebulição: 280 °C
Ponto de Fusão: –4 °C
Densidade: 1,3 g/cm³
Ponto de Inflamação: 143 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00014737
Número CAS: 80-18-2
EINECS: 201-256-8
UN: 3265
ADR: 8,II
Encomendar
Appearance Clear colorless to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5150 to 1.5180 (20°C, 589 nm)
HPLC ≥98.5 %