Print…
Methyl benzenesulphonate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
165956-100G 165956-500G
SIAL165956-100GEA 104 EUR
SIAL165956-100G SIAL165956-500G
Methyl benzenesulphonate, Sigma-Aldrich®
Methyl benzenesulphonate
Fórmula: C₇H₈O₃S
Ponto de ebulição: 75 °C (0,3 mmHg)
Densidade: 1,2889 g/cm³ (0 °C)
Número MDL : MFCD00014737
Número CAS: 80-18-2
EINECS: 201-256-8
UN: 3265
ADR: 8,III