Print…
N,N-Dimethylbenzamide ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
A18766.14 A18766.22 A18766.36
A18766.14EA 50.9 EUR
A18766.14 A18766.22 A18766.36
N,N-Dimethylbenzamide ≥98%
N,N-Dimethylbenzamide
Purity: 98+% CAS No.: 611-74-5 Molecular Formula: C9H11NO Formula Weight: 149.19 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 42-45° Boiling Point: 132-133°/15mm Beilstein Reference: 774955 MDL No.: MFCD00008320
Fórmula: C₉H₁₁NO
Peso Molecular: 149.19 g/mol
Ponto de ebulição: 132…133 °C (15 mmHg)
Ponto de Fusão: 42…45 °C
Densidade: 1.11 g/cm³ (23 °C)
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008320
Número CAS: 611-74-5
EINECS: 210-279-2