Benzamidine hydrochloride hydrate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
|
Atenção
|
Sinônimos:
Phenylamidine hydrochloride hydrate, Benzene-1-carboximidamide hydrochloride hydrate, Benzenecarboximidamide hydrochloride hydrate, Benzamidinium chloride hydrate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
B6506-100G
B6506-25G
B6506-5G
SIALB6506-100GEA
624
EUR
SIALB6506-100G
SIALB6506-25G
SIALB6506-5G
Benzamidine hydrochloride hydrate, Sigma-Aldrich®
Benzamidine hydrochloride hydrate
Fórmula:
C₆H₅C(=NH)NH₂·HCl·H₂O Peso Molecular: 174.63 g/mol Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00066285 Número CAS: 206752-36-5 EINECS: 216-795-4 |