Print…
Benzamidine hydrochloride hydrate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: Phenylamidine hydrochloride hydrate, Benzene-1-carboximidamide hydrochloride hydrate, Benzenecarboximidamide hydrochloride hydrate, Benzamidinium chloride hydrate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.20122.0025 8.20122.1000 8.20122.0002
8.20122.0025EA 94.8 EUR
8.20122.0025 8.20122.1000 8.20122.0002
Benzamidine hydrochloride hydrate, Sigma-Aldrich®
Benzamidine hydrochloride hydrate
Fórmula: C₆H₅C(=NH)NH₂·HCl·H₂O
Peso Molecular: 174.63 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00066285
Número CAS: 206752-36-5
EINECS: 216-795-4
Encomendar
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 80 - 84 °C
pH 5 (50 g/l, H2O, 20 °C)