Print…
Benzamidine hydrochloride, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: Benzimidamide hydrochloride, Benzamidinium chloride, Phenylamidine hydrochloride, Benzene-1-carboximidamide hydrochloride
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
434760-25G 434760-5G
SIAL434760-25GEA 659 EUR
SIAL434760-25G SIAL434760-5G
Benzamidine hydrochloride, Sigma-Aldrich®
Benzamidine hydrochloride
Fórmula: C₇H₉ClN₂
Peso Molecular: 156.61 g/mol
Ponto de Fusão: 174…179 °C
Número MDL : MFCD00066285
Número CAS: 1670-14-0
EINECS: 216-795-4