Print…
Benzamidine hydrochloride 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Benzimidamide hydrochloride, Benzamidinium chloride, Phenylamidine hydrochloride, Benzene-1-carboximidamide hydrochloride
401790250 401791000 401790050 401795000
ACRO401790250EA 97.2 EUR
ACRO401790250 ACRO401791000 ACRO401790050 ACRO401795000
Benzamidine hydrochloride 99%
Benzamidine hydrochloride
Fórmula: C₇H₉ClN₂
Peso Molecular: 156.61 g/mol
Ponto de Fusão: 167…171 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00066285
Número CAS: 1670-14-0
EINECS: 216-795-4
Encomendar
Appearance White to off-white Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Water ≤1.0 % (K.F.)
HPLC ≥98.5 %