Print…
Benzamidine hydrochloride, Calbiochem®
Fornecedor: Merck Millipore Calbiochem
Atenção
Sinônimos: Benzimidamide hydrochloride, Benzamidinium chloride, Phenylamidine hydrochloride, Benzene-1-carboximidamide hydrochloride
199001-25 199001-5
199001-25EA 150 EUR
199001-25 199001-5
Benzamidine hydrochloride, Calbiochem®
Benzamidine hydrochloride
Fórmula: C₇H₉ClN₂
Peso Molecular: 156.61 g/mol
Ponto de Fusão: 174…179 °C
Número MDL : MFCD00066285
Número CAS: 1670-14-0
EINECS: 216-795-4