Ammonium hexachloroosmate(IV) (≥42,5% Os) ≥99.9% (baseado nos metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Purity: 99.9%
CAS No.: 12125-08-5
Molecular Formula: H8Cl6N2Os
Formula Weight: 438.99
Physical Form: Crystalline
Density: 2.9
Appearance: Brown to black
Melting Point: 170° subl.
Solubility: Soluble in water and in alcohol
Merck Reference: 14,536
MDL No.: MFCD00010883
Fórmula:
H₈Cl₆N₂Os Densidade: 2,9 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00010883 Número CAS: 12125-08-5 EINECS: 235-188-5 Merck Index: 14,536 |