Ammonium hexachloroosmate(IV) ≥99.99% (baseado em metais) Os ≥ 42.8%, Premion®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Diammonium hexachloroosmate
10823.02
10823.03
10823.06
10823.02EA
140
EUR
10823.02
10823.03
10823.06
Ammonium hexachloroosmate(IV) ≥99.99% (baseado em metais) Os ≥ 42.8%, Premion®
Ammonium hexachloroosmate(IV)
Purity: 99.99%
CAS No.: 12125-08-5
Molecular Formula: H8Cl6N2Os
Formula Weight: 438.99
Physical Form: Powder
Density: 2.9
Appearance: Brown to black
Melting Point: 170° subl.
Merck Reference: 14,536
MDL No.: MFCD00010883
Fórmula:
H₈Cl₆N₂Os Ponto de Fusão: 170 °C (sublimação) Densidade: 2,9 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00010883 Número CAS: 12125-08-5 EINECS: 235-188-5 Merck Index: 14,536 |