Print…
Diammonium hexabromoosmate (≥26,5% Os) ≥99.9% (baseado nos metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
12648.03 12648.06
12648.03EA 149 EUR
12648.03 12648.06
Diammonium hexabromoosmate (≥26,5% Os) ≥99.9% (baseado nos metais)
Diammonium hexabromoosmate
Purity: 99.9% CAS No.: 24598-62-7 Molecular Formula: (NH4)2OsBr6 Formula Weight: 705.73 Physical Form: Powder Sensitivity: Hygroscopic Appearance: Black Odour: Odourless MDL No.: MFCD00049389
Fórmula: H₈Br₆N₂Os
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00049389
Número CAS: 24598-62-7
EINECS: 246-340-5