Print…
Dexamethasone, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Dexamethasonum, 9-Fluor-16α-methyl-11β,17α,21-trihydroxy-1,4-pregnadien-3,20-dion
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
D1756-100MG D1756-25MG D1756-1G D1756-500MG D1756-5G
SIALD1756-100MGEA 160 EUR
SIALD1756-100MG SIALD1756-25MG SIALD1756-1G SIALD1756-500MG SIALD1756-5G
Dexamethasone, Sigma-Aldrich®
Dexamethasone
Fórmula: C₂₂H₂₉FO₅
Peso Molecular: 392.47 g/mol
Ponto de Fusão: 268…271 °C
Número MDL : MFCD00064136
Número CAS: 50-02-2
EINECS: 200-003-9