Print…
Dexamethasone 96%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Dexamethasonum, 9-Fluor-16α-methyl-11β,17α,21-trihydroxy-1,4-pregnadien-3,20-dion
230300010 230302500 230300050
ACRO230300010EA 126 EUR
ACRO230300010 ACRO230302500 ACRO230300050
Dexamethasone 96%
Dexamethasone
Fórmula: C₂₂H₂₉FO₅
Peso Molecular: 392.47 g/mol
Ponto de Fusão: 255…261 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00064136
Número CAS: 50-02-2
EINECS: 200-003-9
Encomendar
Appearance White to almost white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 % (500 mg, 105°C)
UV spectrophotometry ≥95 % (On dried substance)
Related substances (HPLC) Passes test
Specific optical rotation +86° to +92° (20°C, 589 nm) (c=1, ethanol) (On dried substance)