Print…
Dexamethasone ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Dexamethasonum, 9-Fluor-16α-methyl-11β,17α,21-trihydroxy-1,4-pregnadien-3,20-dion
A17590.06 A17590.03 A17590.14
A17590.06EA 481 EUR
A17590.06 A17590.03 A17590.14
Dexamethasone ≥98%
Dexamethasone
Purity: 98% CAS No.: 50-02-2 Molecular Formula: C22H29FO5 Formula Weight: 392.47 Melting Point: ca 260° dec. Beilstein Reference: 2066651 Merck Reference: 14,2943 Optical Rotation: +75° (c=1 in doxane) MDL No.: MFCD00064136
Anti-inflammatory glucocorticoid
Fórmula: C₂₂H₂₉FO₅
Ponto de Fusão: ∼ 260 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00064136
Número CAS: 50-02-2
EINECS: 200-003-9
Merck Index: 14,2943