Print…
9,10-Anthraquinone, Supelco®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Anthracene-9,10-dione, Anthraquinone
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
67372-1G 67372-250MG
67372-1GEA 155 EUR
67372-1G 67372-250MG
9,10-Anthraquinone, Supelco®
9,10-Anthraquinone
Fórmula: C₁₄H₈O₂
Ponto de ebulição: 380 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 165…169 °C
Densidade: 1,419…1.438 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 185 °C
Número MDL : MFCD00001188
Número CAS: 84-65-1
EINECS: 201-549-0
Merck Index: 13,00692
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4dc686aaeb48af50251ee8cc5ace39f470a62025&vid=6e39a99ef6b83a0dc5e25ca3b30191fca3ce062e&prid=web&clid=SAPDAM