Print…
(±)-Camphor-10-sulphonic acid, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
147923-100G 147923-500G
SIAL147923-100GEA 78.7 EUR
SIAL147923-100G SIAL147923-500G
(±)-Camphor-10-sulphonic acid, Sigma-Aldrich®
(±)-Camphor-10-sulphonic acid
Fórmula: C₁₀H₁₆O₄S
Número MDL : MFCD00074827
Número CAS: 5872-08-2
EINECS: 227-527-0