Print…
6-Mercapto-1-hexanol, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
451088-25ML 451088-5ML
SIAL451088-25MLEA 403 EUR
SIAL451088-25ML SIAL451088-5ML
6-Mercapto-1-hexanol, Sigma-Aldrich®
6-Mercapto-1-hexanol
Fórmula: C₆H₁₄OS
Número MDL : MFCD00068552
Número CAS: 1633-78-9