6-Chloro-2-hexanone ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
H53462.06
H53462.14
H53462.06EA
79.2
EUR
H53462.06
H53462.14
6-Chloro-2-hexanone ≥98%
6-Chloro-2-hexanone
Purity: 98%
CAS No.: 10226-30-9
Molecular Formula: C6H11ClO
Formula Weight: 134.61
Flash Point: 91°(196°F)
Refractive Index: 1.4435
Boiling Point: 86°/16mm
MDL No.: MFCD00191625
Fórmula:
C₆H₁₁ClO Ponto de ebulição: 86 °C (16 mmHg) Densidade: 1,02 Ponto de Inflamação: 91 °C (196 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00191625 Número CAS: 10226-30-9 EINECS: 233-546-5 |