6-Chloro-1-hexene ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
H53396.06
H53396.14
H53396.06EA
77.9
EUR
H53396.06
H53396.14
6-Chloro-1-hexene ≥97%
6-Chloro-1-hexene
Purity: 97%
CAS No.: 928-89-2
Molecular Formula: C6H11Cl
Formula Weight: 118.61
Flash Point: 29°(84°F)
Refractive Index: 1.438
Boiling Point: 135-136°
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00039391
Fórmula:
C₆H₁₁Cl Ponto de ebulição: 135…136 °C Densidade: 0,896 Ponto de Inflamação: 29 °C (84 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00039391 Número CAS: 928-89-2 EINECS: 213-186-5 UN: 1993 ADR: 3,III |