5-Chloro-3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazole ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
A12685.03
A12685.06
A12685.03EA
60.4
EUR
A12685.03
A12685.06
5-Chloro-3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazole ≥98%
5-Chloro-3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazole
Purity: 98%
CAS No.: 1131-17-5
Molecular Formula: C10H9ClN2
Formula Weight: 192.64
Boiling Point: 114-115°/4mm
MDL No.: MFCD00067853
Fórmula:
C₁₀H₉ClN₂ Ponto de ebulição: 114…115 °C (4 mmHg) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00067853 Número CAS: 1131-17-5 |