Print…
5-Bromo-1-pentanol ≥90.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 5-Bromopentan-1-ol
B1848-25G B1848-5G
TCIAB1848-25GEA 133 EUR
TCIAB1848-25G TCIAB1848-5G
5-Bromo-1-pentanol ≥90.0% (por GC)
5-Bromo-1-pentanol
Fórmula: C₅H₁₁BrO
Peso Molecular: 167.05 g/mol
Ponto de ebulição: 117°C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00061101
Número CAS: 34626-51-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4bd1aabddac1df5ad62b00986e433c45ddbecdbd&vid=4bd1aabddac1df5ad62b00986e433c45ddbecdbd&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Purity (GC) min. 90.0 %