Print…
5-Bromo-1-methylimidazole, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
568279-25G 568279-5G
SIAL568279-25GEA 1480 EUR
SIAL568279-25G SIAL568279-5G
5-Bromo-1-methylimidazole, Sigma-Aldrich®
5-Bromo-1-methylimidazole
Fórmula: C₄H₅BrN₂
Número MDL : MFCD01632218
Número CAS: 1003-21-0