Print…
4-Phenoxybenzenesulphonyl chloride, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 4-Phenoxybenzene-1-sulphonyl chloride
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
700878-1G 700878-5G
SIAL700878-1GEA 64.8 EUR
SIAL700878-1G SIAL700878-5G
4-Phenoxybenzenesulphonyl chloride, Sigma-Aldrich®
4-Phenoxybenzenesulphonyl chloride
Fórmula: C₁₂H₉ClO₃S
Peso Molecular: 268.72 g/mol
Ponto de ebulição: 180…190 °C (6 mmHg)
Ponto de Fusão: 44
Número MDL : MFCD00625748
Número CAS: 1623-92-3
UN: 3260
ADR: 8 II