Print…
4-Nitrobenzenesulphonamide, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
120502-25G 120502-5G
SIAL120502-25GEA 214 EUR
SIAL120502-25G SIAL120502-5G
4-Nitrobenzenesulphonamide, Sigma-Aldrich®
4-Nitrobenzenesulphonamide
Fórmula: C₆H₆N₂O₄S
Peso Molecular: 202.19 g/mol
Ponto de Fusão: 187
Número MDL : MFCD00007937
Número CAS: 6325-93-5
EINECS: 228-691-6