Print…
4-Nitrobenzenesulphonamide 97
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
A18101.06 A18101.14
A18101.06EA 55.4 EUR
A18101.06 A18101.14
4-Nitrobenzenesulphonamide 97
4-Nitrobenzenesulphonamide
Purity: 97% CAS No.: 6325-93-5 Molecular Formula: C6H6N2O4S Formula Weight: 202.19 Melting Point: 178-181° MDL No.: MFCD00007937
Fórmula: C₆H₆N₂O₄S
Peso Molecular: 202.19 g/mol
Ponto de Fusão: 178…181 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007937
Número CAS: 6325-93-5
EINECS: 228-691-6