Print…
4-Methoxybenzamide 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: p-Anisamide
125720250 125720050
ACRO125720250EA 102 EUR
ACRO125720250 ACRO125720050
4-Methoxybenzamide 97%
4-Methoxybenzamide
Fórmula: C₈H₉NO₂
Ponto de ebulição: 295 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 164…167 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007995
Número CAS: 3424-93-9
EINECS: 222-319-6
Encomendar
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 164 to 167 °C
GC ≥96.0 %