Print…
4-Methoxybenzamide ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: p-Anisamide
B22614.09 B22614.18
B22614.09EA 63.8 EUR
B22614.09 B22614.18
4-Methoxybenzamide ≥98%
4-Methoxybenzamide
Purity: 98% CAS No.: 3424-93-9 Molecular Formula: C8H9NO2 Formula Weight: 151.17 Melting Point: 164-167° Boiling Point: 295° MDL No.: MFCD00007995
Fórmula: C₈H₉NO₂
Ponto de ebulição: 295 °C
Ponto de Fusão: 164…167 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007995
Número CAS: 3424-93-9
EINECS: 222-319-6