Print…
Methyl-4-iodo-3-nitrobenzoate ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Iodobenzoic acid methyl ester, Methyl 4-iodo-3-nitrobenzoate
B25544.06 B25544.14
B25544.06EA 105 EUR
B25544.06 B25544.14
Methyl-4-iodo-3-nitrobenzoate ≥99%
Methyl-4-iodo-3-nitrobenzoate
Purity: 99% CAS No.: 89976-27-2 Molecular Formula: C8H6INO4 Formula Weight: 307.05 Melting Point: 101-104° MDL No.: MFCD08064223
Fórmula: C₈H₆INO₄
Peso Molecular: 307.04 g/mol
Ponto de Fusão: 101…104 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08064223
Número CAS: 89976-27-2