Print…
4-Hydroxycarbazole 98+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
366960010 366960050
ACRO366960010EA 35.9 EUR
ACRO366960010 ACRO366960050
4-Hydroxycarbazole 98+%
4-Hydroxycarbazole
Fórmula: C₁₂H₉NO
Ponto de Fusão: 169…173 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02178385
Número CAS: 52602-39-8
EINECS: 258-034-9
Encomendar
Appearance Tan to dark brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 163 to 168 °C
HPLC ≥98.0 %