4-Hydroxybenzamidine hydrochloride 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
H31566.03
H31566.09
H31566.03EA
30.5
EUR
H31566.03
H31566.09
4-Hydroxybenzamidine hydrochloride 95%
4-Hydroxybenzamidine hydrochloride
Purity: 95%
CAS No.: 38148-63-9
Molecular Formula: C7H8N2O.HCl
Formula Weight: 172.61
Melting Point: 221-224°
MDL No.: MFCD00136405
Fórmula:
C₇H₉ClN₂O Ponto de Fusão: 221…224 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00136405 Número CAS: 38148-63-9 |