Print…
4-Fluorobenzhydrazide ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
H53496.06 H53496.14
H53496.06EA 75.6 EUR
H53496.06 H53496.14
4-Fluorobenzhydrazide ≥97%
4-Fluorobenzhydrazide
Purity: 97% CAS No.: 456-06-4 Molecular Formula: C7H7FN2O Formula Weight: 154.14 Melting Point: 160-162° MDL No.: MFCD00060562
Fórmula: C₇H₇FN₂O
Ponto de Fusão: 160…162 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00060562
Número CAS: 456-06-4