Print…
4-Fluoro-m-anisaldehyde ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Fluoro-3-methoxybenzaldehyde, 4-Fluoro-3-anisaldehyde
L19671.03 L19671.06
L19671.03EA 28.2 EUR
L19671.03 L19671.06
4-Fluoro-m-anisaldehyde ≥98%
4-Fluoro-m-anisaldehyde
Purity: 98% CAS No.: 128495-46-5 Molecular Formula: C8H7FO2 Formula Weight: 154.14 Melting Point: 61-63° Beilstein Reference: 5178063
Fórmula: C₈H₇FO₂
Peso Molecular: 154.14 g/mol
Ponto de Fusão: 61…63 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00143320
Número CAS: 128495-46-5