Print…
4-Cyanobenzenesulphonamide 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
H31836.03 H31836.06
H31836.03EA 107 EUR
H31836.03 H31836.06
4-Cyanobenzenesulphonamide 97%
4-Cyanobenzenesulphonamide
Purity: 97% CAS No.: 3119-02-6 Molecular Formula: C7H6N2O2S Formula Weight: 182.20 Odour: Odourless Melting Point: 168-171° MDL No.: MFCD02089633
Fórmula: C₇H₆N₂O₂S
Ponto de Fusão: 168…171 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00178767
Número CAS: 3119-02-6
EINECS: 221-492-5