Print…
4-Chloro-2,5-dimethylbenzenesulphonyl chloride ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 4-Chloro-2,5-dimethylbenzene-1-sulphonyl chloride, 5-Chloro-p-xylene-2-sulphonyl chloride
L05247.06 L05247.14
L05247.06EA 52.7 EUR
L05247.06 L05247.14
4-Chloro-2,5-dimethylbenzenesulphonyl chloride ≥98%
4-Chloro-2,5-dimethylbenzenesulphonyl chloride
Purity: 98% CAS No.: 88-49-3 Molecular Formula: C8H8Cl2O2S Formula Weight: 239.12 Melting Point: 48-50° Beilstein Reference: 2838165 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00044017
Fórmula: C₈H₈Cl₂O₂S
Peso Molecular: 239.12 g/mol
Ponto de Fusão: 48…50 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00044017
Número CAS: 88-49-3
EINECS: 201-835-5
UN: 3261
ADR: 8 II