Print…
4-Bromoimidazole 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
376900010 376900050
ACRO376900010EA 67.8 EUR
ACRO376900010 ACRO376900050
4-Bromoimidazole 97%
4-Bromoimidazole
Fórmula: C₃H₃BrN₂
Ponto de Fusão: 126…132 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00047021
Número CAS: 2302-25-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Encomendar
Appearance Colorless to beige Powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 126 to 132 °C
HPLC ≥96.0 %