Print…
Biochanin A, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
D2016-100MG D2016-1G D2016-250MG
SIALD2016-100MGEA 111 EUR
SIALD2016-100MG SIALD2016-1G SIALD2016-250MG
Biochanin A, Sigma-Aldrich®
Biochanin A
Fórmula: C₁₆H₁₂O₅
Número MDL : MFCD00006839
Número CAS: 491-80-5
EINECS: 207-744-7