Biochanin A ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
43853.03
43853.MD
43853.06
43853.03EA
212
EUR
43853.03
43853.MD
43853.06
Biochanin A ≥98%
Biochanin A
Purity: 98%
CAS No.: 491-80-5
Molecular Formula: C16H12O5
Formula Weight: 284.27
Physical Form: Powder
Melting Point: 210-213°
Beilstein Reference: 278107
MDL No.: MFCD00006839
Fórmula:
C₁₆H₁₂O₅ Ponto de Fusão: 210…213 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00006839 Número CAS: 491-80-5 EINECS: 207-744-7 |