Print…
Genistein, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 5,7-Dihydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)-4-benzopyrone, 5,7-Dihydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one, 5,7-Dihydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)-4H-chromen-4-one, 4',6'-Dihydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)benzo(e)oxacyclohex-2-en-4-on, 5,7-Dihydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)chromen-4-one, 4',5,7-Trihydroxyisoflavone
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
G6649-100MG G6649-25MG G6649-5MG
SIALG6649-100MGEA 490 EUR
SIALG6649-100MG SIALG6649-25MG SIALG6649-5MG
Genistein, Sigma-Aldrich®
Genistein
Fórmula: C₁₅H₁₀O₅
Peso Molecular: 270.24 g/mol
Ponto de Fusão: 297…298 °C
Número MDL : MFCD00016952
Número CAS: 446-72-0
EINECS: 207-174-9