Print…
Apigenin, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 4',5,7-Trihydroxyflavone, 5,7-Dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-4-benzopyrone, 5,7-Dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-4H-chromen-4-one, 5,7-Dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one, 4',6'-Dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)benzo(e)oxacyclohex-2-en-4-on, 5,7-Dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)chromen-4-one
10798-100MG 10798-25MG
SIAL10798-100MGEA 608 EUR
SIAL10798-100MG SIAL10798-25MG
Apigenin, Sigma-Aldrich®
Apigenin
Fórmula: C₁₅H₁₀O₅
Peso Molecular: 270.24 g/mol
Número MDL : MFCD00006831
Número CAS: 520-36-5
EINECS: 208-292-3