Apigenin 97
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
4',5,7-Trihydroxyflavone, 5,7-Dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-4-benzopyrone, 5,7-Dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-4H-chromen-4-one, 5,7-Dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one, 4',6'-Dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)benzo(e)oxacyclohex-2-en-4-on, 5,7-Dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)chromen-4-one
L15041.MB
L15041.MC
L15041.MBEA
73.5
EUR
L15041.MB
L15041.MC
Apigenin 97
Apigenin
Purity: 97%
CAS No.: 520-36-5
Molecular Formula: C15H10O5
Formula Weight: 270.24
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: ca 315° dec.
Beilstein Reference: 262620
Merck Reference: 14,730
MDL No.: MFCD00006831
Fórmula:
C₁₅H₁₀O₅ Peso Molecular: 270.24 g/mol Ponto de Fusão: ∼ 315 °C (decomposição) |
Número MDL :
MFCD00006831 Número CAS: 520-36-5 EINECS: 208-292-3 |