Print…
Luteolin, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
L9283-10MG L9283-50MG
SIALL9283-10MGEA 283 EUR
SIALL9283-10MG SIALL9283-50MG
Luteolin, Sigma-Aldrich®
Luteolin
Fórmula: C₁₅H₁₀O₆
Número MDL : MFCD00017309
Número CAS: 491-70-3
EINECS: 207-741-0