Print…
Luteolin
Fornecedor: Cayman Chemical
Atenção
10004161-10 10004161-100 10004161-50 10004161-500
CAYM10004161-10EA 47.3 EUR
CAYM10004161-10 CAYM10004161-100 CAYM10004161-50 CAYM10004161-500
Luteolin
Luteolin
Fórmula: C₁₅H₁₀O₆
Número MDL : MFCD00017309
Número CAS: 491-70-3
EINECS: 207-741-0