4,5-Dichloroimidazole ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
L06262.06
L06262.14
L06262.06EA
55.7
EUR
L06262.06
L06262.14
4,5-Dichloroimidazole ≥98%
4,5-Dichloroimidazole
Purity: 98%
CAS No.: 15965-30-7
Molecular Formula: C3H2Cl2N2
Formula Weight: 136.97
Melting Point: 179-182°
Beilstein Reference: 606155
Fórmula:
C₃H₂Cl₂N₂ Ponto de Fusão: 179…182 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00005195 Número CAS: 15965-30-7 |