Print…
4,4,5,5,5-Pentafluoropentan-1-ol, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 4,4,5,5,5-Pentafluoropentanol
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
541133-25G 541133-5G
SIAL541133-25GEA 347 EUR
SIAL541133-25G SIAL541133-5G
4,4,5,5,5-Pentafluoropentan-1-ol, Sigma-Aldrich®
4,4,5,5,5-Pentafluoropentan-1-ol
Fórmula: C₅H₇F₅O
Número MDL : MFCD00153224
Número CAS: 148043-73-6
EINECS: 421-360-9