Print…
Ethyl-4,4,4-trifluoroacetoacetate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Ethyl trifluoroacetoacetate, Ethyl 4,4,4-trifluoro-3-oxobutanoate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
E50205-100G E50205-25G E50205-5G
SIALE50205-100GEA 428 EUR
SIALE50205-100G SIALE50205-25G SIALE50205-5G
Ethyl-4,4,4-trifluoroacetoacetate, Sigma-Aldrich®
Ethyl-4,4,4-trifluoroacetoacetate
Fórmula: C₆H₇F₃O₃
Peso Molecular: 184.11 g/mol
Ponto de ebulição: 131
Ponto de Fusão: –39 °C
Densidade: 1.2586 g/cm³ (15.5 °C)
Número MDL : MFCD00000424
Número CAS: 372-31-6
EINECS: 206-750-7
UN: 3272
ADR: 3 III