Ethyl-4,4,4-trifluoroacetoacetate 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Ethyl trifluoroacetoacetate, Ethyl 4,4,4-trifluoro-3-oxobutanoate
A13717.09
A13717.18
A13717.30
A13717.09EA
45.7
EUR
A13717.09
A13717.18
A13717.30
Ethyl-4,4,4-trifluoroacetoacetate 97%
Ethyl-4,4,4-trifluoroacetoacetate
Purity: 98+%
CAS No.: 372-31-6
Molecular Formula: C6H7F3O3
Formula Weight: 184.12
Flash Point: 38°(100°F)
Refractive Index: 1.3760
Odour: Odourless
Melting Point: -30°
Boiling Point: 129-130°
Beilstein Reference: 608353
UN No.: 3272
MDL No.: MFCD00000424
Fórmula:
C₆H₇F₃O₃ Peso Molecular: 184.11 g/mol Ponto de ebulição: 129…130 °C Ponto de Fusão: –30 °C Densidade: 1.259 Ponto de Inflamação: 38 °C (100 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00000424 Número CAS: 372-31-6 EINECS: 206-750-7 UN: 3272 ADR: 3 III |