Print…
4,16-Dibromo[2.2]paracyclophane ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 4,16-Dibromotricyclo[8.2.2.2(4,7)]hexadeca-1(12),4,6,10,13,15-hexaene
B25745.03 B25745.14 B25745.06
B25745.03EA 94 EUR
B25745.03 B25745.14 B25745.06
4,16-Dibromo[2.2]paracyclophane ≥98%
4,16-Dibromo[2.2]paracyclophane
Purity: 98% CAS No.: 96392-77-7 Molecular Formula: C16H14Br2 Formula Weight: 366.10 Melting Point: 249-252° MDL No.: MFCD09953451
Fórmula: C₁₆H₁₄Br₂
Peso Molecular: 366.1 g/mol
Ponto de Fusão: 249…252 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09953451
Número CAS: 96392-77-7