4-(Trifluoromethyl)benzenesulphonamide ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
α,α,α-Trifluoro-p-toluenesulphonamide
B25243.03
B25243.06
B25243.14
B25243.03EA
38
EUR
B25243.03
B25243.06
B25243.14
4-(Trifluoromethyl)benzenesulphonamide ≥97%
4-(Trifluoromethyl)benzenesulphonamide
Purity: 97%
CAS No.: 830-43-3
Molecular Formula: C7H6F3NO2S
Formula Weight: 225.19
Melting Point: 178-182°
Beilstein Reference: 2695323
Fórmula:
C₇H₆F₃NO₂S Ponto de Fusão: 178…182 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00159251 Número CAS: 830-43-3 EINECS: 212-596-1 |