Print…
4-Isopropylbenzenesulphonyl chloride 96%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 4-(Methylethyl)benzolsulphonsäurechlorid, 4-Isopropylbenzene-1-sulphonyl chloride
L10428.06 L10428.14
L10428.06EA 51.7 EUR
L10428.06 L10428.14
4-Isopropylbenzenesulphonyl chloride 96%
4-Isopropylbenzenesulphonyl chloride
Purity: 96% CAS No.: 54997-90-9 Molecular Formula: C9H11ClO2S Formula Weight: 218.70 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5390 Boiling Point: 142°/5mm Beilstein Reference: 1103862 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00041510
Fórmula: C₉H₁₁ClO₂S
Peso Molecular: 218.7 g/mol
Ponto de ebulição: 142 °C (5 mmHg)
Densidade: 1.220
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00041510
Número CAS: 54997-90-9
UN: 3265
ADR: 8 III